Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32888-1G PC32888-250MG
APOSPC32888-1GEA 178 EUR
APOSPC32888-1G APOSPC32888-250MG
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FO₃
Molecular Weight: 208.186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30528090
CAS-Nummer: 1709824-79-2