4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 493 EUR
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₃
Molecular Weight: 180,133 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23708314
CAS-Nummer: 1408060-30-9