Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32890-1G
PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA
116
EUR
APOSPC32890-1G
APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉FO₃ Molecular Weight: 208,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25956567 CAS-Nummer: 1207537-69-6 |