6-Fluorobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32891-1G PC32891-250MG
APOSPC32891-1GEA 575 EUR
APOSPC32891-1G APOSPC32891-250MG
6-Fluorobenzofuran
6-Fluorobenzofuran
Formel: C₈H₅FO
Molecular Weight: 136,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28654686
CAS-Nummer: 24410-60-4