4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32893-1G PC32893-250MG
APOSPC32893-1GEA 209 EUR
APOSPC32893-1G APOSPC32893-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₆FN₃O
Molecular Weight: 179,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504880
CAS-Nummer: 1065074-15-8