4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32895-1G
PC32895-250MG
APOSPC32895-1GEA
183
EUR
APOSPC32895-1G
APOSPC32895-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formel:
C₉H₈FN₃O Molecular Weight: 193,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787254 CAS-Nummer: 860650-96-0 |