4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32897-1G PC32897-250MG
APOSPC32897-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32897-1G APOSPC32897-250MG
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₅F₂N₃O
Molecular Weight: 197.142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31742300
CAS-Nummer: 1817687-97-0