4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₅ClFN₃O
Molecular Weight: 213,596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31742298
CAS-Nummer: 1346235-03-7