2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 219 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
Molecular Weight: 218.129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208287
CAS-Nummer: 79478-02-7