2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32905-1G PC32905-250MG
APOSPC32905-1GEA 72.5 EUR
APOSPC32905-1G APOSPC32905-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid
Formel: C₈H₅FO₃
Molecular Weight: 168,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07698679
CAS-Nummer: 79477-87-5