2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 78.3 EUR
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
Molecular Weight: 199,136 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18426005
CAS-Nummer: 753924-40-2