2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32919-1G PC32919-250MG PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA 52.2 EUR
APOSPC32919-1G APOSPC32919-250MG APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31922502
CAS-Nummer: 2366994-67-2