2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32923-1G PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-1GEA 77 EUR
APOSPC32923-1G APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31922506
CAS-Nummer: 1353778-48-9