2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 574 EUR
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01658394
CAS-Nummer: 2338-31-0