4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 415 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅BrF₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22561277
CAS-Nummer: 1388056-90-3