5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 574 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅BrF₂N₂
Molecular Weight: 247.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20403496
CAS-Nummer: 1256956-70-3