2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32938-1G
PC32938-250MG
PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA
208
EUR
APOSPC32938-1G
APOSPC32938-250MG
APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₅F₂N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22561278 CAS-Nummer: 189045-39-4 |