2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 654 EUR
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Molecular Weight: 215,062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24449791
CAS-Nummer: 1434127-29-3