2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 473 EUR
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Molecular Weight: 215,062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21100009
CAS-Nummer: 1353855-60-3