2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 347 EUR
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Molecular Weight: 215,062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21100002
CAS-Nummer: 1353853-80-1