5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 543 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Molecular Weight: 215,062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19439948
CAS-Nummer: 1345035-29-1