3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 654 EUR
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066754
CAS-Nummer: 104044-26-0