4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32958-1G PC32958-250MG
APOSPC32958-1GEA 427 EUR
APOSPC32958-1G APOSPC32958-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄FIN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986882
CAS-Nummer: 1638765-44-2