Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulphonyl] glycine
PC32961-100MG PC32961-250MG
APOSPC32961-100MGEA 405 EUR
APOSPC32961-100MG APOSPC32961-250MG
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate
Formel: C₇H₆F₉NO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32011191
CAS-Nummer: 159381-10-9