1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32964-1G PC32964-250MG
APOSPC32964-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32964-1G APOSPC32964-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
Formel: C₁₅H₁₆BF₇O₃
Molecular Weight: 388,086 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32070723
CAS-Nummer: 2376598-54-6