1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32975-1G PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA 386 EUR
APOSPC32975-1G APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₉FN₂O
Molecular Weight: 180,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23696666
CAS-Nummer: 169547-81-3