1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32976-1G PC32976-250MG
APOSPC32976-1GEA 386 EUR
APOSPC32976-1G APOSPC32976-250MG
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₉FN₂O
Molecular Weight: 180,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23696665
CAS-Nummer: 1190281-65-2