1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈F₂N₂O
Molecular Weight: 198.169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23696668
CAS-Nummer: 162748-23-4