1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32980-1G PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32980-1G APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈ClFN₂O
Molecular Weight: 214.624 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23696674
CAS-Nummer: 848759-04-6