1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
Molecular Weight: 228.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24189778
CAS-Nummer: 1550059-18-1