Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32983-1G PC32983-250MG PC32983-5G
APOSPC32983-1GEA 522 EUR
APOSPC32983-1G APOSPC32983-250MG APOSPC32983-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066744
CAS-Nummer: 2366994-08-1