6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 161 EUR
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formel: C₁₂H₅ClF₆N₂
Molecular Weight: 326.625 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801347
CAS-Nummer: 1031928-92-3