3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC3316-100MG PC3316-250MG
APOSPC3316-100MGEA 239 EUR
APOSPC3316-100MG APOSPC3316-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Formel: C₅H₃F₃N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461637
CAS-Nummer: 1031928-95-6