1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradec-1-ene, (Perfluorododec-1-yl)ethylene
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 98.9 EUR
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Formel: C₁₄H₃F₂₅
Molecular Weight: 646,134 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (20 mm Hg)
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038351
CAS-Nummer: 67103-05-3