2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC3361-1G
PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA
198
EUR
APOSPC3361-1G
APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₀FNO Molecular Weight: 203.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907672 CAS-Nummer: 444120-93-8 |