1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethyl-2-oxoazetidine
PC3365-250MG PC3365-500MG
APOSPC3365-250MGEA 648 EUR
APOSPC3365-250MG APOSPC3365-500MG
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O
Molecular Weight: 258,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907668
CAS-Nummer: 861881-17-6