1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3413-1G PC3413-250MG
APOSPC3413-1GEA 210 EUR
APOSPC3413-1G APOSPC3413-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 44,5…46.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879946
CAS-Nummer: 921939-09-5