Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3414-1G PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA 210 EUR
APOSPC3414-1G APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₄F₅N₃O₂
Molecular Weight: 387.304 g/mol
Schmelzpunkt: 76.5…78.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879919
CAS-Nummer: 941716-83-2