4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide, N-[2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
PC3443-250MG
PC3443-50MG
APOSPC3443-250MGEA
473
EUR
APOSPC3443-250MG
APOSPC3443-50MG
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BFNO₃ Molecular Weight: 279,115 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878424 CAS-Nummer: 269410-27-7 |