1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Fluoroethyl)piperidin-4-ol
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 822 EUR
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Formel: C₇H₁₄FNO
Molecular Weight: 147,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09751123
CAS-Nummer: 492446-45-4