2-Fluorobenzal bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 201 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045061
CAS-Nummer: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8,III