2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2,3-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 219 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236260
CAS-Nummer: 238403-50-4