4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 133 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Molecular Weight: 160.118 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236236
CAS-Nummer: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III