1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-thiol
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 98.6 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formel: C₈H₅F₁₃S
Molecular Weight: 380.17 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00792427
CAS-Nummer: 34451-26-8