2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane

PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 157 EUR
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formel: C₃H₃F₆N
Molecular Weight: 167.053 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C
Dichte: 1.5442 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460498
CAS-Nummer: 1619-92-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR