4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
PC3636-1G PC3636-250MG PC3636-5G
APOSPC3636-1GEA 139 EUR
APOSPC3636-1G APOSPC3636-250MG APOSPC3636-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride
Formel: C₄H₈F₃N·ClH
Molecular Weight: 163,569 g/mol
Schmelzpunkt: 180…186 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258951
CAS-Nummer: 84153-82-2