Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionate
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 179 EUR
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Formel: C₆H₉F₃O₃
Molecular Weight: 186.129 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (150 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258952
CAS-Nummer: 107018-39-3