(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G
PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA
310
EUR
APOSPC3647-1G
APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Siedepunkt: 76 °C (20 mm Hg) Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06761837 CAS-Nummer: 578027-35-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...