4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3662-10MG
PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA
126
EUR
APOSPC3662-10MG
APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formel:
C₆H₁₀F₂O₄ Molecular Weight: 184,138 g/mol Schmelzpunkt: 169…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461578 CAS-Nummer: 238403-53-7 |