7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formel: C₈H₄BrFO
Molecular Weight: 215,019 g/mol
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056781
CAS-Nummer: 253429-31-1